Learn More
Trajan™ Aiguilles de rechange pour seringues de 25 à 500 μl à aiguille amovible
Aiguilles de rechange pour seringues 25-500 ul à utiliser en chromatographie
Marque:  Trajan™ 038030
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10030765
  • 46.60€ / 2 pièces
Expédition estimée: 27-05-2024
Description
Aiguilles de rechange pour seringues de 25 à 500 µl à utiliser en chromatographie
  • La longueur de l’aiguille correspond à la longueur exposée de l’aiguille
  • Choisissez une aiguille de rechange différente en sélectionnant le volume de la seringue, la longueur de l’aiguille, le diamètre extérieur et le type de pointe
Spécification
Spécification
Stainless Steel
0,007 in
0,2 mm
Chromatographie
Aiguille de rechange
Cône
25 G
0,019 in
0,5 mm
2,7 in
2/boîte
Promotions
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.