Learn More
Trajan™ Pistons de rechange
Les pistons de rechange sont disponibles pour toutes les seringues SGE étanches aux gaz.
Marque:  Trajan™ 031807
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 12801901
  • 66.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-07-2024
Description
  • Pour une utilisation avec des seringues SGE étanches aux gaz.
  • Utilisez la référence des seringues SGE pour trouver un piston de rechange.
Spécification
Spécification
PTFE (pointe)
Utilisation IN VITRO uniquement. Pour analyseurs de laboratoire uniquement. Non destinés à un usage humain.
Piston de rechange, P5F-PE-GT
Aiguilles pour seringue (5 μl), seringue étanche aux gaz à aiguille fixe