Learn More
Trajan™ Pistons de rechange
Les pistons de rechange sont disponibles pour toutes les seringues SGE étanches aux gaz.
Marque: Trajan™ 031870
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Pour une utilisation avec des seringues SGE étanches aux gaz.
- Utilisez la référence des seringues SGE pour trouver un piston de rechange.
Spécification
PTFE (pointe) | |
Utilisation IN VITRO uniquement. Pour analyseurs de laboratoire uniquement. Non destinés à un usage humain. | |
Piston de rechange, P25MD-GT | |
Seringue 009472, 009462 |