Learn More
Trajan™ Pistons de rechange
Les pistons de rechange sont disponibles pour toutes les seringues SGE étanches aux gaz.
Marque: Trajan™ 031815
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Pour une utilisation avec des seringues SGE étanches aux gaz.
- Utilisez la référence des seringues SGE pour trouver un piston de rechange.
Spécification
PTFE (pointe) | |
Utilisation IN VITRO uniquement. Pour analyseurs de laboratoire uniquement. Non destinés à un usage humain. | |
Piston de rechange, P25-GT | |
Aiguilles pour seringue (25 μl), seringue étanche aux gaz à aiguille fixe ou amovible |