missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SH2D2A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15504411
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15504411 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15504411 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA537459

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 52 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.

Lad (TSAD, TSAd, F2771, SH2D2A, SH2 domain protein 2A) is a 52 kDa cytoplasmic adapter protein that undergoes tyrosine-phosphorylation and influences T cell activation. Lad (SH2D2A) mRNA is present in peripheral blood leukocytes, thymus and spleen, and accumulates in the cytoplasm during T cell activation. The Lad gene maps to chromosome 1q21 in a region where alterations are characteristic to lymphomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SH2D2A
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression Sh2d2a
Numéro d’ordre du gène Q9NP31
Alias de gène F2771; Lad; Lck-associated adapter protein; p56Lck-associated adapter protein; Ribp; Rlk/Itk-binding protein; SCAP; SH2 domain containing 2A; SH2 domain protein 2A; SH2 domain-containing adapter protein; SH2 domain-containing protein 2A; SH22A; SH2D2A; T cell specific adapter protein TSAd; T cell-specific adapter protein; T lymphocyte specific adaptor protein; Tsad; VEGF receptor-associated protein; VRAP
Symboles de gène(s) Sh2d2a
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptide corresponding to amino acids 218-260 of human Lad.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9047
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.