missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SH3TC2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15705951 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15705951 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15705951 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA558058

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: SGQVGFVPTR NIDPDSYSPM SRNSAFLSDE ERCSLLALGS DKQTECSSFL HTLARTDITS VYRLSGFESI QNPPNDLSAS QP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 72%, Rat - 73%.

This gene encodes a protein with two N-terminal Src homology 3 (SH3) domains and 10 tetratricopeptide repeat (TPR) motifs, and is a member of a small gene family. The gene product has been proposed to be an adapter or docking molecule. Mutations in this gene result in autosomal recessive Charcot-Marie-Tooth disease type 4C, a childhood-onset neurodegenerative disease characterized by demyelination of motor and sensory neurons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SH3TC2
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression SH3TC2
Numéro d’ordre du gène Q8TF17
Alias de gène CMT4C; D430044G18Rik; KIAA1985; MNMN; PP12494; RGD1309038; SH3 domain and tetratricopeptide repeat-containing protein 2; SH3 domain and tetratricopeptide repeats 2; SH3 domain and tetratricopeptide repeats-containing protein 2; SH3TC2
Symboles de gène(s) SH3TC2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to Human SH3TC2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102781).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79628
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.