Learn More
Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Red Collection Fluid
Obtenez une évaluation plus précise des caractéristiques cytologiques grâce au Epredia™ ShandonTM CytoRichTM Red Collection Fluid;, qui lyse les globules rouges et solubilise les protéines.
Marque:  Epredia™ B9990803
Code nomenclature Nacres: NA.41
Informations supplémentaires : Poids : 7.50000kg Transport : UN number : 1987 Chem class : 3 Pack group : III
Code produit. 12638346
  • 272.00€ / 125 pièces
Expédition estimée: 26-07-2024
Description
Obtenez une évaluation plus précise des caractéristiques cytologiques grâce au Thermo Scientific™ Shandon™ CytoRich™ Red Collection Fluid ,qui lyse les globules rouges et solubilise les protéines.
  • Existe en récipients préremplis
  • Liquide prêt à l’emploi à base d’alcool
  • Compatible avec l'immunohistochimie
Spécification
Spécification
Récipient de 120 ml
120 ml