Learn More
Epredia™ Lames de rechange pour scie à os manuelle Shandon™
Marque: Epredia™ 1001798
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Découpez facilement un grand nombre d'os, y compris des têtes fémorales difficiles à découper, grâce à la scie à os manuelle à double lame Thermo Scientific™ Shandon™. Cette scie permet de réaliser des découpes parallèles et simultanées pour permettre le retrait d'une coupe d'os à traiter.
High-quality blades for use with Shandon Dual Blade Manual Bone SawSpécification
Lames de rechange, épaisses | |
Les jeux de lames de rechange incluent les pièces de liaison | |
17,8 cm | |
22,9 cm |
Scie à os manuelle à double lame (1001797) | |
7 po | |
9 po |