Learn More
Epredia™ Trousse d’instruments Shandon™
Disponible sous forme de kit complet ou de trousse uniquement, cette trousse d'instruments peut contenir des ciseaux de dissection, des ciseaux à os, des pinces et autres instruments.
2215.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15338278
|
Epredia™
9996969 |
Trousse avec instruments |
2215.00€
1 kit |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Disponible sous forme de kit complet ou de trousse uniquement, la trousse d'instruments Thermo Scientific™ Shandon™ peut contenir des ciseaux de dissection, des ciseaux à os, des pinces et autres instruments.
Dimensions de la trousse :- 32,4 x 24,1 x 6,4 cm (12,75 x 9,5 x 2,5 in)
- Ciseaux de dissection
- Ciseaux Iris
- Cisailles à os de Liston
- Cisailles à côtes
- Cisailles à os ordinaire
- Pinces pour coupe d’os de Liston
- Ciseau de Councilman
- Pinces pour tissus
- Pinces à dissection à pointe large
- Pinces pour cartilage
- Pinces Mosquito de Halstead hémostatiques
- Pinces Dura Strip
- Burin à crâne de Virchow
- Maillet à os
- Marteau post-mortem avec crochet
- Guide-aiguille rainuré
Spécification
Trousse d’instruments |