Learn More
Epredia™ Plaques de dissection en néoprène et liège Shandon™
Travaillez sur une surface de coupe durable sur une base en contreplaqué marin grâce à ces plaques de dissection en néoprène et liège.
Marque: Epredia™ 361
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Travaillez sur une surface de coupe durable sur une base en contreplaqué marin grâce aux plaques de dissection en néoprène et liège Thermo Scientific™ Shandon™.
Caractéristiques :- Une couche en néoprène de 6 mm (0,25 po) est fixée de manière permanente à la base.
- La composition (mélange de caoutchouc et de liège) résiste à l’absorption et permet d’obtenir un rinçage complet.
- Des pare-chocs en caoutchouc fixés à chaque coin surélèvent la surface de coupe à 3,8 cm (1,5 po).
- Dimensions de la grande planche : 40,6 x 58,4 x 1,9 cm (16 x 23 x 0,75 po)
- Dimensions de la petite planche : 50,5 x 40,6 x 1,9 cm (12 x 16 x 0,75 po)
- S’adapte au plateau de dissection à écoulement de Woll (réf. 360)
Spécification
Dissecting Boards | |
Large | |
16 in. | |
23 in. | |
0.75 in. |
Blended Rubber and Cork | |
16 x 23 x 0.75 in. (40.6 x 58.4 x 1.9 cm) | |
40.6 cm | |
58.4 cm | |
1.9 cm |