Learn More
Epredia™ Rack de lames pour système d’immunocoloration Shandon™ Sequenza™
Rack de lames, pour une utilisation avec le système d’immunocoloration Shandon™ Sequenza™.
Marque: Epredia™ 73310017
435.51 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21687" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.36000kg
Description
Pièces de rechange, pour une utilisation avec le système d’immunocoloration Shandon™ Sequenza™.
- Le rack de lames peut contenir 10 assemblages Shandon Coverplate™, garantissant une uniformité et une excellente qualité de coloration
Spécification
Rack de lames | |
Cassette avec 10 positions de coloration | |
Système d’immunocoloration Shandon™ Sequenza™ |