Learn More
Epredia™ Shandon™ Cytofunnel™ simple avec cartes filtres blanches
Conservez des échantillons de volumes inférieurs ou égaux à 0,5 ml grâce au Epredia™ ShandonTM Cytofunnel simple avec cartes filtres blanches.
Marque: Epredia™ 1102548
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 4.14000kg
Description
Conservez des échantillons de volumes inférieurs ou égaux à 0,5 ml grâce au Thermo Scientific™ Shandon™ Cytofunnel simple avec cartes filtres blanches.
- Chambres à échantillon jetables avec cartes filtres blanches et bouchons.
- Carte filtre préfixée
Spécification
Blanc | |
500/carton | |
0,1 à 0,5 mL |
Oui | |
Cytofunnel simple™, avec cartes filtres et bouchons |