Learn More
Epredia™ Shandon™ Cytofunnel™ simple avec cartes filtres blanches
Conservez des échantillons de volumes inférieurs ou égaux à 0,5 ml grâce au Epredia™ ShandonTM Cytofunnel simple avec cartes filtres blanches.
101.65€ - 1395.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Jetable | Oui |
Type | Cytofunnel simple™, avec cartes filtres et bouchons |
Volume (métrique) | 0,1 à 0,5 mL |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13127963
|
Epredia™
1102548 |
500/carton |
1395.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12076679
|
Epredia™
5991040 |
50/boîte |
373.58€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10574205
|
Epredia™
5991040 |
50/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Conservez des échantillons de volumes inférieurs ou égaux à 0,5 ml grâce au Thermo Scientific™ Shandon™ Cytofunnel simple avec cartes filtres blanches.
- Chambres à échantillons jetables avec cartes filtres blanches et bouchons
- Carte filtre préfixée
Spécification
Blanc | |
Oui | |
Cytofunnel simple™, avec cartes filtres et bouchons | |
0,1 à 0,5 mL |