Learn More
Epredia™ Ciseaux de dissection droits à embout pointu/pointu Shandon™
Réalisez des coupes de qualité et d'une grande précision grâce aux ciseaux de dissection droits à embout pointu/pointu Epredia™ ShandonTM, disponibles en qualité supérieure et standard.
Marque:  Epredia™ 728303
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 15252888
  • 99.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-07-2024
Description
Réalisez des coupes de qualité et d'une grande précision grâce aux ciseaux de dissection droits à embout pointu/pointu Thermo Scientific™ Shandon™, disponibles en qualité supérieure et standard.
  • Trempées, durcies et passivées avec le plus grand soin
  • Polies et nettoyées électroniquement pour une finition de qualité
  • Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes afin que ces instruments soient les plus précis possible
  • Tous nos instruments sont certifiés exempts de tout défaut matériel ou de fabrication
Spécification
Spécification
Ciseaux de dissection
Premium
16,5 cm
Droit
6,5 in
Tranchant / tranchant