Learn More
Honeywell™ Gants SHARPFLEX Latex
Code produit 15826745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
1 paire
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15826745 7 1 paire
15836745 8 1 paire
15846745 9 1 paire
15856745 10 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15826745 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 223252507
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gants Honeywell™ SHARPFLEX Latex pour la manipulation de pièces lourdes présentant des risques de coupure élevés dans des environnements humides et glissants.
  • Gant tricoté en fil composite et en fil para-aramide
  • La technique de tricotage fournit au gant un excellent ajustement et une haute dextérité
  • Le fil de composite est fiable et sûr
  • Le fil para-aramide assure une résistance à la chaleur de contact et aux risques de coupure
  • Intérieur en polyamide plaqué
  • Offre un plus grand confort et limite le contact de la peau avec la fibre de composite
  • Revêtement en latex froissé bleu sur la paume
  • Le revêtement en latex offre une meilleure préhension et une résistance légère à la protection thermique (jusqu’à 250°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Normes de base CEE EN 420-03, Risques mécaniques EN 388-03, EN 407-04: Risques thermiques
Description Para-aramide et composite, jauge 13
Couleur Jaune, Vert, Bleu
Matériau Latex
Dimensions 7
Longueur (métrique) 25 cm