Learn More
Honeywell™ Gants à doublure SHARPFLEX
Description
- Gant tricoté en fil composite et en fil de Kevlar
- La technique de tricotage fournit au gant un excellent ajustement et une haute dextérité
- Le fil de composite est fiable et sûr
- Le fil de Kevlar assure une résistance à la chaleur de contact et aux risques de coupures
- Le polyamide plaqué à l’intérieur offre un plus grand confort et limite le contact de la peau avec la fibre composite
- La forme ambidextre augmente la durée de vie du gant
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Normes de base CEE EN 420-03, risques mécaniques EN 388-16, risques thermiques EN 407-04 |
| Description | Jauge 13, fibre composite et fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
| Couleur | Vert, Jaune |
| Hand | Ambidextres |
| Matériau | Polyamide |
| Dimensions | 9 |
| Longueur (métrique) | 25 cm |