Learn More
Daniels Healthcare™ Conteneur pour pièces tranchantes à usage général en PP Sharpsguard™
Utilisez ce conteneur pour pièces tranchantes à usage général pour une excellente protection contre la pénétration des objets tranchants et les fuites de liquides. Le conteneur pour pièces tranchantes à usage général en PP Daniels Healthcarer™ Sharpsguard™ possède une structure en PP rigide et une épaisseur de paroi conçues pour répondre aux exigences en matière de solidité, de valeur et de simplicité.
Marque: Daniels Healthcare™ DD472OL
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.14400kg
Description
- Capacité maximale dans l’espace de travail minimum
- Fabriqué selon BS 7320 : approuvé 1990, les normes ISO 9002 et le groupe d’emballage II de l’ONU
- Tous les conteneurs possèdent une étiquette indiquant clairement la norme britannique applicable, des instructions d’utilisation et une ligne de remplissage visible
- Une poignée latérale robuste empêche le conteneur de rouler pour sécuriser le transport et faciliter l’élimination
- La poignée empêche le conteneur de rouler s’il est éventuellement lâché et permet au conteneur d’être accroché sur un support POUDS™
Spécification
2,5 L | |
Couvercle | |
163 mm | |
77 x 45 mm (L x l) | |
Récipient multifonction pour objets tranchants offrant une capacité maximale dans un espace de travail minimum |
BS 7320: 1990, ISO 9002 | |
Jaune | |
176 mm | |
Autoclavables | |
Polypropylène |