Learn More
Sheep anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, PE/Cy5.5, R&D Systems™
Code produit 18508980 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μg
Conditionnement:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18508980 500 μg 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18508980 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB1206847PECY55
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Sheep Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgG (H+L)
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué PE-Cyanine5.5
Formule PBS
Espèces hôtes Sheep
Immunogène Rat IgG whole molecule
Méthode de purification Multi-step
Quantité 500 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Immunology
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus