Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’étagère avec 3 racks sur tiroirs coulissants et (75) boîtes de 2 in avec 100 séparateurs cellulaires, pour congélateurs à ultra-basse température Forma 88300, TSU300
Maximisez l’espace de stockage grâce à ces kits d’étagères pour congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™.
Marque:  Thermo Scientific™ RSK23SD5
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 11349351
  • 1125.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-08-2024
Description
Optimisez l’espace de stockage avec des kits d’étagères composés de racks et de boîtes pour les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™, comprenant des boîtes de 2″ avec séparateurs.
  • Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus.
Spécification
Spécification
Kit d’étagères
Kit de plateau
Acier inoxydable
les séries HERAfreeze HFU B, Revco ExF et DxF
100
80 boîtes ; 5 baies
5
5