Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’étagère avec 3 racks sur tiroirs coulissants et (75) boîtes de 2 in avec 100 séparateurs cellulaires, pour congélateurs à ultra-basse température Forma 88300, TSU300
Maximisez l’espace de stockage grâce à ces kits d’étagères pour congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™.
Marque: Thermo Scientific™ RSK300SD4
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Optimisez l’espace de stockage avec des kits d’étagères composés de racks et de boîtes pour les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™, comprenant des boîtes de 2″ avec séparateurs.
- Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus.
Spécification
Kit d’étagères | |
Kit de plateau | |
Acier inoxydable | |
Forma 88300, TSU300 |
100 | |
75 boîtes ; 3 racks | |
4 | |
3 |