Learn More
SHIELD Scientific SHIELDskin CHEM™ NEO NITRILE™ 300
Click to view available options
Dimensions:
XS
Petit
Moyen
Grand
XL
2XL
Conditionnement:
400 pièces
Description
- Brand signature: Red for chemical risk
- Laboratory gloves for chemical protection
- Neoprene/nitrile gloves
- Non-sterile gloves
- Maximum comfort
- Compliance with the latest European standards
- Category III PPE gloves (Regulation (EU) 2016/425)
- Class 1 MDR (Regulation (EU) 2017/745)
- Extra length from 300 mm (exceeds ISO 21420:2020+A1:2022)
- Biohazard: ISO 374-5:2016
- Biosafety: AQL 0.25 (ISO 374-2:2019 Level 3)
- Virus resistant (ISO 16604:2004 procedure B)
- Extensively tested for chemical permeation according to ISO 374-1:2016+A1:2018 (Test method EN 16523-1:2015+A1:2018)
- Reduced risk of allergies
- Double-walled protection afforded by the twinSHIELD™ technology
- Packaging designed to comply with laboratory environments processes
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AQL 0.25 |
| Applications | Laboratory, Industrial |
| Couleur | Red |
| Finger Thickness (English) | 15.7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.40 mm |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Nitrile, Neoprene |
| Palm Thickness (English) | 12.2 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.31 mm |
| Dimensions | XS |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.