Learn More
SHKBP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16800574 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16800574 150 μL 150µL
16810574 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16800574 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 127031AP150UL
 Article restreint
En stock
Rabbit Polyclonal Antibody
Inhibits CBL-SH3KBP1 complex mediated down-regulation of EGFR signaling by sequestration of SH3KBP1. Binds to SH3KBP1 and prevents its interaction with CBL and inhibits translocation of SH3KBP1 to EGFR containing vesicles upon EGF stimulation.
Spécification
Antigène SHKBP1
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.15 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression SHKBP1
Numéro d’ordre du gène P0C5J9, Q6P7W2, Q8TBC3
Alias de gène PP203, Sb1, SH3KBP1 binding protein 1, SHKBP1
Symboles de gène(s) SHKBP1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène SHKBP1 Fusion Protein Ag3386
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 150 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 192192, 292735, 92799
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG