Learn More
Emma Safety Footwear Lacets de chaussures
Code produit. 10092154
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir, Gris
Longueur (métrique):
95 cm
120 cm
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 10092154
Marque: Emma Safety Footwear MM00006100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponibles en blanc ou noir / gris.
Disponibles en blanc ou noir / gris.
Spécification
Couleur Blanc
Longueur (métrique) 95 cm
Type de produit Lacets de chaussures