Learn More
Kartell™ Béchers gradués de forme courte en polypropylène
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Graduations:
25 ml
50 ml
250 ml
Conditionnement:
12 pièces
36 pièces
48 pièces
60 pièces
Description
- Les graduations moulées permanentes optimisent la clarté et la reproductibilité
- Autoclavable à 121°C
- Très translucide, en particulier lorsqu’il est rempli de liquide
- La prise de pouce sur la poignée offre une meilleure stabilité, tandis que le bec verseur antigouttes minimise le risque de déversement des liquides
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Translucide |
| Forme | Basse |
| Matériau | PP |
| Graduations | 25 ml |
| Graduated | Oui |
| Hauteur (métrique) | 116 mm |
| Diamètre (métrique) | 90 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Béchers gradués de forme courte en polypropylène >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu