Learn More
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme, perchloroéthylène
Marque: Dräger™ 8101501
Informations supplémentaires : Poids : 0.07380kg
Description
1La plage de mesures indiquée peut être étendue pour certains tubes détecteurs.Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
2Homologué par l’Institut de l’équipement de sécurité (SEI).
Spécification
Perchloroéthylène 2/a | |
2 à 300 ppm | |
10 | |
59°F à 86°F |
Inférieur à 25 mg/L | |
1/5 | |
3 min/30 s | |
15°C à 30°C |