Learn More
Bohlender™ Boîte à gants automatique SICCO™ avec chambre de transfert
Boîte à gants automatique avec chambre de transfert en verre acrylique, aluminium et polyéthylène.
Marque: Bohlender™ V1755-08
Informations supplémentaires : Poids : 225.00000kg
Description
- Cadre en aluminium avec panneaux en verre acrylique, panneau de base en polyéthylène
- Face avant avec deux ports pour gants et une paire de gants en caoutchouc naturel taille 9
- Deux introductions de câbles situées à l’arrière (en haut à gauche et en haut à droite), dont un hygromètre dans l’espace de travail et la chambre de transfert chacun
- Chambre de transfert avec deux portes, porte externe avec loquet pour éviter toute ouverture accidentelle
- Le plateau s’étend dans l’espace de travail grâce à l’ouverture de la porte interne pour faciliter le retrait du produit inséré
- Réduction automatique de l’humidité à l’intérieur de l’espace de travail et de la chambre de transfert sur moins de 20 % grâce aux unités de séchage automatiques montées à l’arrière de l’espace de travail et aux cartouches de dessiccant dans la paroi externe de la chambre de transfert
- Les cartouches de dessiccant peuvent être remplacées pour la régénération en cas de saturation
- Un branchement électrique de 230 V / 50 Hz est nécessaire
- Construction robuste et légère en aluminium
- Excellente visibilité de tous les côtés
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Introductions de câbles pour les appareils électriques
- Grande ouverture avant
- Séchage automatique (la régénération manuelle du dessiccant n’est pas nécessaire)
- Faible humidité intérieure constante entre 20 % et 30 %
- Chambre de transfert pour l’insertion d’autres produits
Spécification
Verre acrylique, aluminium, polyéthylène | |
21 in | |
540 mm | |
26 in | |
650 mm | |
44 lb | |
48 in | |
1210 mm |
24 in | |
600 mm | |
28 in | |
700 mm | |
290 L | |
20 kg | |
33 in | |
850 mm |