Learn More
Bohlender™ Paroi du dessiccateur SICCO™
Dessiccateur mural en verre acrylique et en aluminium avec six compartiments séparés.
Marque:  Bohlender™ V1994-08
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1,200.00000kg
Code produit. 17177744
  • 15682.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-09-2024
Description
  • Cadre en aluminium avec panneaux en verre acrylique
  • Compartiments et six portes pour Aix
  • Comprend six étagères en acier inoxydable, six plateaux et six hygromètres et quatre roulettes
  • Utilisable avec un maximum de 8 étagères par compartiment
  • Cadre en aluminium renforcé avec panneaux en acrylique
  • Toutes les portes à fermeture magnétique avec joint en caoutchouc circulaire
  • Quatre roulettes (dont deux roulettes avec freins)
  • Garde au sol pour une manipulation confortable
  • Hygromètre électronique facile à lire
  • Étagères à hauteur variable en acier inox
  • Tablettes télescopiques
  • Garde au sol de la chambre la plus basse :240 mm
Spécification
Spécification
Acrylique
156 L
1080 mm
1870 mm
580 mm
100 kg
41,2 gal.
43 in
74 in
23 in
220 lb
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales