Learn More
Siglec-F Rat anti-Mouse, BV480, Clone: E50-2440, BD OptiBuild™
Code produit 15900750 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15900750 50 μg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15900750 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 746668
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Rat Monoclonal Antibody
Siglec-F Monoclonal antibody specifically detects Siglec-F in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Siglec-F
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone E50-2440
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Brilliant Violet 480
Espèces hôtes Rat
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Refrigerate (2 to 8°C)
Forme Purified
Isotype IgG2a κ