Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1 et 2
Améliorez la définition nucléaire et la clarté des hématoxylines Signature Series grâce au clarificateur Epredia™ Richard-Allan ScientificTM Signature Series ClarifierTM 1 et 2.
Marque: Epredia™ 7402
Code nomenclature Nacres: MA.02
Informations supplémentaires : Poids : 3.79000kg
Description
Améliorez la définition nucléaire et la clarté des hématoxylines Signature Series grâce au clarificateur Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1 et 2.
- Améliore le contraste entre le noyau et le cytoplasme
- Augmente la transparence cellulaire
- Élimine la coloration de fond provoquée par un excès d’adhésif tissulaire
- Élimine la coloration indésirable à l’hématoxyline de l’adhésif sans affecter la coloration nucléaire
- Le clarificateur 1 est recommandé avec l’hématoxyline 7211 et l’hématoxyline 1
- Le clarificateur 2 est recommandé avec l’hématoxyline 7212 et l’hématoxyline 2
Spécification
Clarifier™ 2 | |
1 gal. |