Learn More
Gilac™ Silent 6-Wheel Dolly
Silent 6-Wheel Dolly allows increased mobility thanks to its exclusive design with 6 fixed wheels. The 2 central wheels are set back, making it easier to cross thresholds and mount doorsteps.
119.02€ - 148.81€
Spécification
Type | Dolly |
---|---|
Capacité | Containers and Crates |
Capacité de charge (impériale) | 551 lb. |
Capacité de charge (métrique) | 250 kg |
Matériau | ABS Plastic, Chrome-plated Steel |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17978531
|
Gilac™
G170327 |
Steel Shaft |
119.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17938791
|
Gilac™
G170317 |
Stainless Steel Shaft |
148.81€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Universal dolly on wheels.
- Increased mobility thanks to its exclusive design with 6 fixed wheels.
- The 2 central wheels are set back making it easier to cross thresholds and mount doorsteps.
- Load capacity: 250 kg.
- Pivots on central wheels for turning purposes.
- Dollies may be stacked when empty making it easier to transport them.
- Stainless steel axle recommended in humid environments (no damage to the bearings even in the presence of water).
- Machine washable.
- Compatible with all GILAC 600 x 400 and 400 x 300 mm containers and crates.
- GILAC removable pulling bar available (as an option).
- ABS injected base with solid frame guaranteeing unrivalled durability.
- 100 mm PA wheels and rubber tires: quiet on all types of flooring, no vibrations, comfort of use, do not freeze cold rooms.
Spécification
Dolly | |
551 lb. | |
ABS Plastic, Chrome-plated Steel | |
Gray |
Containers and Crates | |
250 kg | |
100 mm |