Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure de silice fondue de rechange SilFlow™
Plateforme microfluidique pour GC multidimensionnelle.
50.30€
Spécification
Description | Tube de remplacement en silice fondue |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 0,363 mm |
Longueur totale (métrique) | 2 m |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13569000
|
Trajan Scientific and Medical™
123750 |
Tube de remplacement en silice fondue SilFlow de 0,363 mm de dia. ext. x 0,05 mm de dia. int. x 2 m de longueur |
50.30€
2m |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15209193
|
Trajan Scientific and Medical™
123752 |
Tube de remplacement en silice fondue SilFlow de 0,363 mm de dia. ext. x 0,15mm de dia. int. x 2 m de longueur |
50.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15219193
|
Trajan Scientific and Medical™
123753 |
Tube de remplacement en silice fondue SilFlow de 0,363 mm de dia. ext. x 0,2mm de dia. int. x 2 m de longueur |
50.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Meilleure connectivité GC
- Ferrules de rechange et tubulure disponibles
Spécification
Tube de remplacement en silice fondue | |
0,363 mm | |
2 m |