Learn More
Silice active, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Spécification
Spécification
| CAS | 7631-86-9 |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | O2Si |
| Numéro MDL | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
| Synonyme | Silica, Dioxosilane |
| Clé InChI | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=[Si]=O |
| Nom IUPAC | dioxosilane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 60.08 |
| CID PubChem | 24261 |
| Afficher plus |