Learn More
Sachets de séchage en gel de silice Rubin, Honeywell™ Fluka™
Avec fonction d’indication, 1/3 TE, sachet avec ∼10 g, cristallin
Marque: Honeywell Fluka 80148-250G
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : CAS : 112926-00-8 Poids : 0.25000kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Silica gel Rubin drying bags | |
Silica Gel | |
O2Si | |
Boîte métallique | |
O=[Si]=O | |
60.08 |
112926-00-8 | |
250 g | |
NONH for all modes of transport | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
silanedione |