Learn More
Draeger Safety Tube à gel de silice
Le tube à gel de silice de sécurité Dräger convient particulièrement à l’échantillonnage de composés organiques présents dans des concentrations élevées dans l’échantillon d’air.
Marque:  Draeger Safety 6728851
Informations supplémentaires : Poids : 0.13500kg
Code produit. 10180821
  • 153.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 29-05-2024
Description
  • Par exemple, l’analyse de l’air d’évacué pour la détermination de l’ émission d’une substance dangereuse
  • Après l’échantillonnage, le tube doit être scellé avec les bouchons fournis en polyéthylène
  • Adsorbat : composés organiques qui s’adsorbent sur le gel de silice
  • Couche d’adsorption : 1100 mg
Spécification
Spécification
Longueur du tube de 125 mm, diamètre extérieur de 7 mm, diamètre intérieur de 5 mm
Type G
10/paquet
Gel de silice