Learn More
Macherey-Nagel™ Adsorbant en silice P avec liant organique
Marque: Macherey-Nagel™ 816380.5
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
5000 g | |
Adsorbant en silice P | |
Préparative | |
7 | |
60 Å |
TLC | |
5 à 50 μm | |
Indicateur de fluorescence UV254 | |
0,75 ml/g | |
500 |