Learn More
Acide silicique, n-hydrate, poudre, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Code produit. p-5391470 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
Code produit. 15527814
Marque: Avantor J.T.Baker 032401
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 63231-67-4
Formule moléculaire H2O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 78.098
Clé InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid
CID PubChem 14768
Nom IUPAC dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicic Acid
Note relative au nom n-Hydrate
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1 L = 2,10 kg
Quantité 500 g
Forme physique Poudre
Qualité Réactif BAKER ANALYZED