Learn More
Oxyde de silicium(II), qualité optique, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4824922
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11473770
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 089430.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10097-28-6 | OSi | 44.084 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10097-28-6
Formule moléculaire OSi
Poids moléculaire (g/mol) 44.084
Numéro MDL MFCD00151536
Clé InChI LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
CID PubChem 66241
ChEBI CHEBI:30588
Nom IUPAC Oxoniumylidynesilanide
SMILES [O+]#[Si-]
Spécification
Point d’ébullition 1880°C
Nom chimique ou matériau Silicon(II) oxide
Point de fusion >1702°C
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (metals basis)
Poids de la formule 44.09
Qualité Optique
Odeur Odorless
Densité 2.13