Learn More
RETSCH Bols de broyage “comfort” en nitrure de silicium
5231.10€ - 10085.90€
Spécification
Type de produit | Cuve de broyage Comfort |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Pour PM 400 |
Matériau | Nitrure de silicium |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15360964
|
RETSCH
01.462.0138 |
125 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15350964
|
RETSCH
01.462.0135 |
250 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15340964
|
RETSCH
01.462.0132 |
500 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Cuve de broyage Comfort | |
Pour PM 400 | |
Nitrure de silicium |