Learn More
Fenêtre optique en silicone, 25,4 mm (1,0 po.) de diamètre x 1 mm (0,04 po.) d’épaisseur, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Nom chimique ou matériau | Silicon Optical Window |
Note relative au nom | 25.4mm (1.0 in.) dia. x 1mm (0.04 in.) thick, Uncoated, Clear Aperture 85%, Surface Finsh 40/20 |
CAS | 7440-21-3 |
Formule moléculaire | Si |
Numéro MDL | MFCD00085311 |
Quantité | 1 Ea. |
Synonyme | metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 |
Clé InChI | XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Si] |
Nom IUPAC | silicone |
Show More |