Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en silicone durcie au platine
Idéale pour une utilisation avec une pompe péristaltique en raison de sa résistance à la déchirure plus élevée et de sa vulnérabilité moindre à la fissuration ou aux dommages mécaniques.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.10700kg
Code produit. 11552573
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Le tube n’a pas d’odeur, n’est pas contaminé ou n’a pas de réaction avec le chlore
  • La tubulure durcie au platine est hautement translucide, sans jaunissement, contrairement aux matériaux durcis au peroxyde
  • 60°IRHD ±5°C
  • Approuvé FDA, BGA et WRC
  • Plage de températures : -60°C à 200°C
  • Produit anti-adhérent, hydrophobe
  • Haute résistance électrique et à l’ozone
  • Accumulation bactériologique réduite
  • Convient aux applications agroalimentaires, de laboratoire, pharmaceutiques et médicales
Spécification
Spécification
Approuvé FDA, BGA et WRC
17 mm
Pour les applications agroalimentaires, de laboratoire, pharmaceutiques et médicales
Silicone (catalyse platine)
2,25 mm
Translucide