Learn More
Étalon de silicone pour ICP, 1000 μg/ml dans H2O/ 0,24F, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10325792 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
125 ml
500 ml
Conditionnement:
125mL
500mL
Code produit. 10325792
Marque: SPEX Certiprep PLSI92X
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Si1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 16919-19-0, 7732-18-5
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire F6H8N2Si
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
Type Certified Reference Material
SMILES [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Nom IUPAC diazanium ; hexafluorosilicon(2-)
Solvent or Matrix H2O/0.4% F
Poids moléculaire (g/mol) 178.153
CID PubChem 28145
Quantité 500 ml
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.H2O/tr. HF    1000μg/mL    PLSI9-2Y, -2T, -2X    10,000    PLSI9-3Y, -3XH2O    1000μg/mL    PLSI9A-2X    10,000    PLSI9A-3X
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire