Learn More
Étalon de silicium pour ICP, ICP-MS 1000 μg/ml (1000 ppm) dans l’eau (H2 O), étalon de conductivité Reagecon
BIOPHARMA
Code produit. 11439019 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Code produit. 11439019
Marque: Reagecon PSI2B7
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriqué en métal ultra-pur (99,999 %) testé par une méthode d’essai certifiée ISO 17025(réf. INAB : 264T) et les matières premières dosées par titration et ICP-MS avant leur fabrication.
  • ICP, ICP-MS - Norme de référence, ICP, ICP-MS - Materia de référence
  • ISO/CEI17025 pour les tests des étalons ICP/ICP-MS à l'aide de l'ICP-MS (réf. INAB : 264T
  • ISO/CEI17025 pour l'étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C)
  • ISO / CEI 17025 pour l’étalonnage de la température dans la plage de température allant de -196 à + 1200°C (réf. INAB : 265C)
  • ISO / CEI 17025 pour la mesure de la densité (réf. INAB : 264T) à l'aide de l'U-Tube oscillant et de la pycnométrie Bingham
  • ISO/CEI17025 pour certaines titrations complexométriques (réf. INAB : 264T
  • Conforme GHS/OSHA, REACH, etc.
  • Ce produit est fabriqué dans un environnement de salle blanche hautement contrôlé (ISO 7), à l’aide d’eau ultra-pure (spécialement traitée pour la production d’étalons de spectroscopie de masse), d’acides distillés triples et de flacons pré-nettoyés à triple lessivage.
  • La titrimétrie et la spectroscopie sont contrôlées et étalonnées à l'aide de matériaux de référence certifiés (’CR M) distincts, de sorte que le produit est livré avec deux couches de traçabilité, y compris les étalons NIST, le cas échéant.
  • Toutes les incertitudes de mesure de ce produit sont calculées selon les directives Eurachem/CITAC et signalées comme des incertitudes accrues au95 niveau de confiance en %.
Spécification
Description Matrix: H2O
Conditionnement PEHD Triple lixiviation
Noms d’analytes ou de composants Silicon
Forme physique Liquide
Concentration 1000 µg/mL (1000 ppm)
Technique ICP, ICP-MS, AA, IC, XRF et autres techniques de mesure des cations
Élément Si
Quantité 250 ml