Learn More
Heidolph instruments Tube d’extension en silicone
Tubulure en silicone revêtue de platine pour une utilisation dans les domaines pharmaceutique et biologique. Le tube d’extension en silicone Heidolph™ est très lisse, biocompatible et inerte.
31.85€ - 37.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure d’extension |
---|---|
Certifications/Conformité | USP de classe VI, FDA, conforme aux normes GLP et NSF. |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Silicone |
Épaisseur (métrique) | 0,9 mm |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10640113
|
Heidolph instruments
525-30024-00 |
Dia. int. de 0,8 mm / dia. ext. de 2,6 mm |
37.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10065821
|
Heidolph instruments
525-30025-00 |
Dia. int. de 1,42 mm / dia. ext. de 3,22 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- L’intérieur extrêmement lisse empêche la prolifération bactérienne.
- Biocompatible, adsorption et absorption minimales.
- Bonnes propriétés d’écoulement.
- Stabilité à haute température.
- Totalement inerte, sans adoucissant.
Spécification
Tubulure d’extension | |
Autoclavables | |
0,9 mm | |
Intérieur extrêmement lisse empêchant la prolifération bactérienne, biocompatible avec adsorption et absorption minimales, bonnes propriétés de flux, stabilité à haute température, inerte, sans adoucissants, blanc translucide. | |
Non stérile | |
7 m Eau | |
Ne convient pas aux solvants, aux huiles et aux acides concentrés ou aux sodas caustiques dilués ; perméabilité au gaz relativement élevée. | |
Temps continu / court : 0,5/1,5 bar | |
200°C |
USP de classe VI, FDA, conforme aux normes GLP et NSF. | |
Silicone | |
Pompe | |
-80deg;C | |
Autoclave pendant 30 min (à 1 bar, irradiation) | |
Relativement élevé | |
Blanc translucide | |
Bon |