Learn More
Gilson™ Tubulure en silicone pour têtes de pompe MF1 et MF4
Pour une utilisation avec les têtes de pompe MF1 et MF4
159.00€ - 161.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure d’extension |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Élastomère silicone |
Longueur totale (métrique) | 300 cm |
À utiliser avec | Pour les têtes de pompe MF1 et MF4 |
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10452412
|
Gilson™
F1825131 |
3,2 ml/min. |
161.00€
3m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10748754
|
Gilson™
F1825133 |
21°ml/min |
159.00€
3m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10062052
|
Gilson™
F1825132 |
7°ml/min |
159.00€
3m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Silicone
Spécification
Tubulure d’extension | |
Élastomère silicone | |
Pour les têtes de pompe MF1 et MF4 | |
1/boîte | |
Translucide |
Autoclavables | |
300 cm | |
Contamination biologique | |
Haut | |
230°C |