Learn More
Norme de viscosité rotationnelle en silicone, certification UKAS ISO 17025/ISO 17034, valeur nominale 9 970 mPa.s (25,00°C), RT10000, Paragon Scientific™
Code produit. 16010510
Click to view available options
Quantité:
600 ml
Conditionnement:
600mL
Remarque : Peut être utilisé avec toutes les tiges de support à l’exception de la tige L1. Il convient de prévoir davantage de produit lors de l’utilisation de tiges de support L1.
Code produit. 16010510
Marque: Paragon Scientific VISRT10K600
Remarque : Peut être utilisé avec toutes les tiges de support à l’exception de la tige L1. Il convient de prévoir davantage de produit lors de l’utilisation de tiges de support L1.
Formulé spécifiquement pour une utilisation avec un équipement comprenant un contrôle de température minimale. Boîtes prêtes à l’emploi spécialement conçues pour éliminer les tâches de nettoyage difficiles de la verrerie de laboratoire en présence de silicone. Travail plus sûr, réduction du gâchis, moins de déchets, débit plus élevé.
  • Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
  • 600ml de produit fourni dans un récipient prêt à l’emploi de “test en emballage”
  • Durée de conservation de 1 an
  • Garantit une conformité totale au protocole de méthode d’essai international
  • Traçabilité complète selon les normes nationales
  • Emballage de sécurité inviolable
Spécification
Quantité 600 ml
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.