Learn More
Buerkle™ Protections pour mains HotGrip™
Code produit. p-8002758 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Rouge
À utiliser avec (application):
Protège le pouce et 1 doigt des brûlures et du gel
Protège le pouce et 2 à 3 doigts des brûlures et du gel
Protège toute la main contre les brûlures et les gelures
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10074112
Marque: Buerkle™ 97680001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En caoutchouc de silicone pour une résistance thermique extrême. Les gants de protection Buerkle™ HotGrip™ protègent les doigts et les mains des brûlures et du gel.
  • Résistance aux températures de –50 à +200°C (brièvement jusqu’à +250°C)
  • Les appareils et substances surgelés, chauds ou brûlants peuvent être manipulés et positionnés en toute sécurité
  • Le caoutchouc de silicone est extrêmement élastique et antidérapant ; idéal pour les surfaces lisses
  • Préhension sûre 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Caoutchouc de silicone
Couleur Rouge
À utiliser avec (application) Protège toute la main contre les brûlures et les gelures