Learn More
Lauda™ Tubes en silicone
42.60€ - 80.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Pour le branchement du thermostat |
---|---|
Matériau | Silicone |
Longueur (métrique) | 1 m |
Diamètre (métrique) intérieur | 8 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Gamme de températures | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Gamme de températures | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10027961
|
Lauda™
LZS 001 |
8 mm | -60°C to +100°C |
80.00€
1m |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10179131
|
Lauda™
RKJ 016 |
8 mm | 10°C à 100°C |
42.60€
1m |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Spécification
Pour le branchement du thermostat | |
Silicone | |
1 m | |
8 mm |