Learn More
Heidolph instruments Tubulure en silicone
Tubulure en silicone revêtue de platine pour une utilisation dans les domaines pharmaceutique et biologique.La tubulure en silicone Heidolph™ est très lisse, biocompatible et inerte.
Marque:  Heidolph instruments 525-30028-00
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Code produit. 10660303
  • 35.00€ / 1m
Expédition estimée: 02-09-2024
Description
  • L’intérieur extrêmement lisse empêche la prolifération bactérienne.
  • Biocompatible, adsorption et absorption minimales.
  • Bonnes propriétés d’écoulement.
  • Stabilité à haute température.
  • Totalement inerte, sans adoucissant.
Spécification
Spécification
Tube de pompe
Autoclavables
Silicone
1,6 mm
Intérieur extrêmement lisse empêchant la prolifération bactérienne, biocompatible avec adsorption et absorption minimales, bonnes propriétés de flux, stabilité à haute température, inerte, sans adoucissants, blanc translucide.
Non stérile
Autoclave pendant 30 min (à 1 bar, irradiation)
Relativement élevé
Blanc translucide
Bon
USP de classe VI, FDA, conforme aux normes GLP et NSF.
6,4 mm
9,5 mm
Pompe
-80°C
6,4
6,7 m Eau
Ne convient pas aux solvants, aux huiles et aux acides concentrés ou aux sodas caustiques dilués ; perméabilité au gaz relativement élevée.
Temps continu / court : 0,7/1,7 bar
200°C