Learn More
uvex Silv-Air 5200 Premium FFP2 masque à pli plat
Code produit 31910425 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31910425 M 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31910425 Fournisseur uvex Code fournisseur 8735200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.50€
    73.00€ / 1 pièces
    Économisez 6.50€
    8% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
La gamme de produits premium Silv-Air comprend des respirateurs classiques blancs pliants qui s’adaptent à différentes formes de visage.
  • Le bandeau et la languette d’étanchéité intégrée dans tous les types de protection rendent les masques faciles à mettre en place correctement et confortables, même s’ils sont portés pendant de longues périodes.
  • Masque pliable filtrant les particules
  • Conditionnement individuel
  • De couleur blanche
  • Disponible également avec une soupape d’expiration et un filtre à charbon
  • Pince-nez souple et réglable
  • La languette d’étanchéité souple garantit le positionnement sûr et confortable du masque et son étanchéité
  • Bords en matériau doux pour un confort d’utilisation élevé
  • Bande de tête réglable assurant une manipulation facile et un ajustement confortable
  • Masque facial certifié FFP2 selon l’étiquette EN 149:2001+A1:2009 D (test de poussière de dolomie réussi) : respirabilité maximale même avec des niveaux de poussière très élevés
  • Ne peut pas être réutilisé
  • Les respirateurs ne conviennent pas aux personnes ayant des barbes, des favoris ou des cicatrices profondes près des phoques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Design Type Pliage à plat
Jetable Usage unique
Type de filtre FFP2
Matériau Polyester
Type de produit Masque respiratoire pour particules
Dimensions M
Avec soupape d’expiration Non