Learn More
uvex Silv-Air 5200+ Masque FFP2 Premium à pliage plat
Code produit 31910417 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31910417 M 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31910417 Fournisseur uvex Code fournisseur 8735201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.50€
    73.00€ / 1 pièces
    Économisez 6.50€
    8% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
La gamme de produits Silv-Air premium+ comprend des respirateurs pliants classiques qui s’adaptent à différentes formes de visage et s’adaptent parfaitement aux formes de visage plus grandes.
  • Catégorie de produit : Respirateur
  • Type de produit : Masque à pli plat
  • Couleur de recherche (filtre) : Blanc
  • Classe de protection : FFP2
  • Matériau filtrant : Polypropylène (PP)
  • Type de vanne : Pas de vanne d’expiration
  • Réutilisation : Non réutilisable (NR)
  • Test de poussière de dolomite : Oui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Design Type Pliage à plat
Jetable Usage unique
Type de filtre FFP2
Matériau Polyester
Type de produit Masque respiratoire pour particules
Dimensions M
Avec soupape d’expiration Non